2,6-Difluorphenol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
311630050
ACRO311630050EA
73.8
EUR
ACRO311630050
2,6-Difluorphenol 98%
2,6-Difluorphenol
Formel:
C₆H₄F₂O Siedepunkt: 59…61 °C (17 mmHg) Schmelzpunkt: 38…42 °C Dichte: 1,27 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 58 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002158 CAS-Nummer: 28177-48-2 EINECS: 248-884-9 UN: 2925 ADR: 4.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Colorless Low melting crystalline solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 38 to 42 °C |
GC | ≥97.5 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...