5-Fluorindol 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

311920010 311922500 311920050 311920250
ACRO311920010EA 55.8 EUR
ACRO311920010 ACRO311922500 ACRO311920050 ACRO311920250
5-Fluorindol 98%
5-Fluorindol
Formel: C₈H₆FN
Siedepunkt: 85 °C (0,5 -rr)
Schmelzpunkt: 44…48 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005671
CAS-Nummer: 399-52-0
EINECS: 206-917-4

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 44 to 48 °C
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR