5-Fluorindol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
311920010
311922500
311920050
311920250
ACRO311920010EA
55.8
EUR
ACRO311920010
ACRO311922500
ACRO311920050
ACRO311920250
5-Fluorindol 98%
5-Fluorindol
Formel:
C₈H₆FN Siedepunkt: 85 °C (0,5 -rr) Schmelzpunkt: 44…48 °C Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005671 CAS-Nummer: 399-52-0 EINECS: 206-917-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 44 to 48 °C |
GC | ≥97.5 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...