(R)-(+)-α-Methoxy-α-(trifluormethyl)phenylessigsäure 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

312220010 312222500 312220050
ACRO312220010EA 144 EUR
ACRO312220010 ACRO312222500 ACRO312220050
(R)-(+)-α-Methoxy-α-(trifluormethyl)phenylessigsäure 99%
(R)-(+)-α-Methoxy-α-(trifluormethyl)phenylessigsäure
Formel: C₁₀H₉F₃O₃
Siedepunkt: 116…118 °C (1,5 mmHg)
Schmelzpunkt: 46…49 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00004184
CAS-Nummer: 20445-31-2
EINECS: 243-829-5

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light yellow Viscous liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Specific optical rotation +71° to +74° (20°C, 589 nm) (c=2, CH3OH)
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR