Perfluor-1-butansulfonsäurefluorid 92%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
312340250
312340050
312341000
ACRO312340250EA
82.4
EUR
ACRO312340250
ACRO312340050
ACRO312341000
Perfluor-1-butansulfonsäurefluorid 92%
Perfluor-1-butansulfonsäurefluorid
Formel:
C₄F₁₀O₂S Siedepunkt: 64 °C Dichte: 1,68 g/cm³ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007422 CAS-Nummer: 375-72-4 EINECS: 206-792-6 UN: 3265 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥90 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...