2,2,2-Trifluorethylmethacrylat 99% stabilisiert

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: Methylpropensäure(2,2,2-trifluorethyl)ester, Methacrylsäure(2,2,2-trifluorethyl)ester

312780250
ACRO312780250EA 58.3 EUR
ACRO312780250
2,2,2-Trifluorethylmethacrylat 99% stabilisiert
2,2,2-Trifluorethylmethacrylat
Formel: C₆H₇F₃O₂
Molecular Weight: 168,12 g/mol
Siedepunkt: 59 °C (100 mmHg)
Flammpunkt: 16 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00013576
CAS-Nummer: 352-87-4
EINECS: 206-525-3
UN: 1993
ADR: 3,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3600 to 1.3620 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer 100 ppm MEHQ

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR