(3-Aminopropyl)trimethoxysilan 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Trimethoxy(3-aminopropyl)silan, 3-(Trimethoxysilyl)propylamin
313251000
313250025
313255000
ACRO313251000EA
55.5
EUR
ACRO313251000
ACRO313250025
ACRO313255000
(3-Aminopropyl)trimethoxysilan 95%
(3-Aminopropyl)trimethoxysilan
Formel:
H₂NCH₂CH₂CH₂Si(OCH₃)₃ Siedepunkt: 194 °C (760 mmHg) Dichte: 1,01 g/cm³ Flammpunkt: 92 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008206 CAS-Nummer: 13822-56-5 EINECS: 237-511-5 UN: 3267 ADR: 8,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4220 to 1.4250 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...