Bis(trimethylsilyl)malonate 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: Malonic Acid Bis(trimethylsilyl) Ester, Bis(trimethylsilyl) malonate

313300100 313300500
ACRO313300100EA 60 EUR
ACRO313300100 ACRO313300500
Bis(trimethylsilyl)malonate 98%
Bis(trimethylsilyl)malonate
Formel: C₉H₂₀O₄Si₂
Siedepunkt: 63…66 °C (1 mmHg)
Dichte: 0,972 g/cm³
Flammpunkt: 23 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00009631
CAS-Nummer: 18457-04-0
UN: 3272
ADR: 3,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to straw yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4150 to 1.4170 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR