Chlor(dimethyl)isopropylsilan 95%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: Chlorodimethylisopropylsilane, Isopropyldimethylchlorosilane

313570250
ACRO313570250EA 176 EUR
ACRO313570250
Chlor(dimethyl)isopropylsilan 95%
Dimethylisopropylchlorosilane
Formel: C₅H₁₃ClSi
Molecular Weight: 136,69 g/mol
Siedepunkt: 110…114 °C (760 mmHg)
Dichte: 0,87 g/cm³
Flammpunkt: 15 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009917
CAS-Nummer: 3634-56-8
UN: 2985
ADR: 3,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4150 to 1.4170 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR