Chlortripropylsilan 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
313930050
313930250
ACRO313930050EA
62.7
EUR
ACRO313930050
ACRO313930250
Chlortripropylsilan 98%
Chlortripropylsilan
Formel:
C₉H₂₁ClSi Siedepunkt: 199…200 °C (760 mmHg) Dichte: 0,882 g/cm³ Flammpunkt: 76 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000508 CAS-Nummer: 995-25-5 UN: 2987 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4380 to 1.4420 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...