3-(Chlormethyl)benzoylchlorid 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: 3-(Chlormethyl)benzoesäurechlorid

314430050 314430250
ACRO314430050EA 54.6 EUR
ACRO314430050 ACRO314430250
3-(Chlormethyl)benzoylchlorid 98%
3-(Chlormethyl)benzoylchlorid
Formel: C₈H₆Cl₂O
Molecular Weight: 189.04 g/mol
Siedepunkt: 149…150 °C (20 mmHg)
Schmelzpunkt: 4 °C
Dichte: 1.33 g/cm³
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000682
CAS-Nummer: 63024-77-1
EINECS: 263-799-7
UN: 3265
ADR: 8 III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5740 to 1.5760 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR