p-Tolylchlorformat 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
314560050
ACRO314560050EA 43.1 EUR
ACRO314560050
p-Tolylchlorformat 97%
p-Tolylchlorformat
Formel: C₈H₇ClO₂
Siedepunkt: 99,5 °C (20 mmHg)
Flammpunkt: 86 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00013255
CAS-Nummer: 937-62-2
EINECS: 213-332-8
UN: 3277
ADR: 6.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5080 to 1.5100 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %