N,N-Dimethylhexylamin 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: N,N-Dimethylhexan-1-amine

314740050 314740250
ACRO314740050EA 56.7 EUR
ACRO314740050 ACRO314740250
N,N-Dimethylhexylamin 99%
N,N-Dimethylhexylamin
Formel: C₈H₁₉N
Molecular Weight: 129.25 g/mol
Siedepunkt: 146…150 °C (760 mmHg)
Dichte: 0.744 g/cm³
Flammpunkt: 33 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009522
CAS-Nummer: 4385-04-0
EINECS: 224-491-8
UN: 2734
ADR: 8 II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4126 to 1.4146 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR