Neodymtrichlorid, wasserfrei 99.9% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: Neodym(III)chlorid

315070050
ACRO315070050EA 77 EUR
ACRO315070050
Neodymtrichlorid, wasserfrei 99.9% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Neodymtrichlorid
Formel: Cl₃Nd
Molecular Weight: 250,6 g/mol
Siedepunkt: 1600 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 784 °C
Dichte: 4,13 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011132
CAS-Nummer: 10024-93-8
EINECS: 233-031-5

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to light green Powder
Total conc. of imp.as REO ≤0.1 %
Neodymium (Nd) 55.8 to 59.3 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR