Lanthan(III)chlorid 99.9%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

315230100 315230500 315232500
ACRO315230100EA 92.8 EUR
ACRO315230100 ACRO315230500 ACRO315232500
Lanthan(III)chlorid 99.9%
Lanthan(III)chlorid
Formel: Cl₃La
Siedepunkt: 1000 °C
Schmelzpunkt: 860 °C
Dichte: 3,8773 g/cm³ (-0.15 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011068
CAS-Nummer: 10099-58-8
EINECS: 233-237-5
UN: 1759
ADR: 8,III
Merck Index: 13,05379

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to off-white Powder
Total conc. of imp.as REO ≤0.1 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR