Blei(II)oxid 99.9+% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), Pulver < 10 µm

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

315855000 315850025 315851000
ACRO315855000EA 88.2 EUR
ACRO315855000 ACRO315850025 ACRO315851000
Blei(II)oxid 99.9+% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), Pulver < 10 µm
Blei(II)oxid
Formel: PbO
Siedepunkt: 1470 °C
Schmelzpunkt: 886 °C
Dichte: 4,53 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011164
CAS-Nummer: 1317-36-8
EINECS: 233-245-9
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,05432

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Yellow to light orange Powder
Average particle size ≤10 µm
Total trace metal impurities ≤1000.0 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR