Pentacarbonylrhenium(I)chlorid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
316310010
316310050
ACRO316310010EA
172
EUR
ACRO316310010
ACRO316310050
Pentacarbonylrhenium(I)chlorid 98%
Pentacarbonylrhenium(I)chlorid
Formel:
C₅ClO₅Re |
MDL:
MFCD00013296 CAS-Nummer: 14099-01-5 EINECS: 237-948-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Powder |
Elemental Analysis | ≥97.5 % |