Mangan(II)perchlorat Hexahydrat 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
316511000
ACRO316511000EA 64.7 EUR
ACRO316511000
Mangan(II)perchlorat Hexahydrat 99%
Mangan(II)perchlorat Hexahydrat
Formel: Cl₂MnO₈·6H₂O
Schmelzpunkt: 165 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150255
CAS-Nummer: 15364-94-0
EINECS: 237-390-9
UN: 1481
ADR: 5.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Pink Crystalline solid
Assay ≥98.5 %