Dinatriumhexachloroplatinat Hexahydrat 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Natriumhexachloroplatinat(IV) Hexahydrat
316750010
ACRO316750010EA 130 EUR
ACRO316750010
Dinatriumhexachloroplatinat Hexahydrat 98%
Dinatriumhexachloroplatinat Hexahydrat
Formel: Cl₆Na₂Pt·6H₂O
Dichte: 2,5 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00149172
CAS-Nummer: 19583-77-8
EINECS: 240-983-5
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,08768
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Orange Crystalline solid
Assay ≥97.5 %