Palladium(II)trifluoracetat 97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: Trifluoressigsäure Palladium(II)salz

317020010 317020050
ACRO317020010EA 123 EUR
ACRO317020010 ACRO317020050
Palladium(II)trifluoracetat 97%
Palladium(II)trifluoracetat
Formel: C₄F₆O₄Pd
Schmelzpunkt: 210 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013204
CAS-Nummer: 42196-31-6

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Tan to brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Assay 30.9 to 33.2 % (Pd)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR