Gold(III)chlorid 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: Goldtrichlorid

318645000 318640050
ACRO318645000EA 166 EUR
ACRO318645000 ACRO318640050
Gold(III)chlorid 99%
Gold(III)chlorid
Formel: AuCl₃
Molecular Weight: 303.32 g/mol
Schmelzpunkt: 254 °C
Dichte: 4.3
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014172
CAS-Nummer: 13453-07-1
EINECS: 236-623-1
Merck Index: 13,04536

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Orange-red to brown to violet Crystalline powder
Assay ≥98.5 % (ex Au)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR