4,4-Dimethyl-2-cyclohexen-1-on 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 4,4-Dimethylcyclohex-2-enone
319540050
ACRO319540050EA 75.1 EUR
ACRO319540050
4,4-Dimethyl-2-cyclohexen-1-on 97%
4,4-Dimethyl-2-cyclohexen-1-on
Formel: C₈H₁₂O
Molecular Weight: 124,18 g/mol
Siedepunkt: 72…73,5 °C (20 mmHg)
Dichte: 0,94 g/cm³
Flammpunkt: 64 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009695
CAS-Nummer: 1073-13-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4710 to 1.4750 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %