2-Amino-4-methyl-3-nitropyridin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Methyl-3-nitropyridin-2-amin, 4-Methyl-3-nitro-2-pyridylamin, 2-Amino-3-nitro-4-picolin
319550250
ACRO319550250EA
111
EUR
ACRO319550250
2-Amino-4-methyl-3-nitropyridin 98%
2-Amino-4-methyl-3-nitropyridin
Formel:
C₆H₇N₃O₂ Molecular Weight: 153,14 g/mol Schmelzpunkt: 136…141 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006315 CAS-Nummer: 6635-86-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 136 to 141 °C |
GC | ≥97.5 % |