2-(Brommethyl)-2-(hydroxymethyl)-1,3-propandiol 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
2-(Bromomethyl)-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
319630050
ACRO319630050EA
115
EUR
ACRO319630050
2-(Brommethyl)-2-(hydroxymethyl)-1,3-propandiol 99%
2-(Bromomethyl)-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol
Formel:
C₅H₁₁BrO₃ Molecular Weight: 199,04 g/mol Schmelzpunkt: 70…77 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00135306 CAS-Nummer: 19184-65-7 EINECS: 242-863-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 70 to 77 °C |
GC | ≥98.5 % |