L(-)-Glutathion (oxidierte Form) 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

Synonyme: GSSG, Bi(glutathion-S-yl), L(-)-Glutathion, oxidiert

320225000 320220050
ACRO320225000EA 50.1 EUR
ACRO320225000 ACRO320220050
L(-)-Glutathion (oxidierte Form) 98%
L(-)-Glutathion (oxidierte Form)
Formel: C₂₀H₃₂N₆O₁₂S₂
Molecular Weight: 612.64 g/mol
Schmelzpunkt: 178 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00063106
CAS-Nummer: 27025-41-8
EINECS: 248-170-7

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤8 % (105°C, 3 h)
HPLC ≥97.5 %
Residue after ignition ≤0.5 %
Specific optical rotation -92° to -106° (20°C, 589 nm) (c=4, water)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR