Aceton-[D6] 99.9 atom % D für die Kernresonanzspektroskopie

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: DMK-D6, Hexadeuteroaceton, Propanon-D6, Dimethylketon-D6

320620075
ACRO320620075EA 72 EUR
ACRO320620075
Aceton-[D6] 99.9 atom % D für die Kernresonanzspektroskopie
Aceton-[D6]

Packaged in 0.75 ml ampoules

Formel: D₃CC(O)CD₃
Molecular Weight: 64,03 g/mol
Siedepunkt: 55,5 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –93 °C
Dichte: 0,87 g/cm³
Flammpunkt: –20 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00044635
CAS-Nummer: 666-52-4
EINECS: 211-563-9
UN: 1090
ADR: 3,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.03 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.85 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR