Aceton-[D6] 99.8 atom % D NMR
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: DMK-D6, Hexadeuteroaceton, Propanon-D6, Dimethylketon-D6
320630075
ACRO320630075EA 56.8 EUR
ACRO320630075
Aceton-[D6] 99.8 atom % D NMR
Aceton-[D6]
Packaged in 0.75 ml ampoules
Formel: D₃CC(O)CD₃
Molecular Weight: 64.03 g/mol
Siedepunkt: 55.5
Schmelzpunkt: –93 °C
Dichte: 0.87 g/cm³
Flammpunkt: –20 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00044635
CAS-Nummer: 666-52-4
EINECS: 211-563-9
UN: 1090
ADR: 3 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.03 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.75 %