Aceton-[D6] 99.5 atom % D NMR

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: DMK-D6, Hexadeuteroaceton, Propanon-D6, Dimethylketon-D6

320640075
ACRO320640075EA 91.3 EUR
ACRO320640075
Aceton-[D6] 99.5 atom % D NMR
Aceton-[D6]

Packaged in 0.75 ml ampoules

Formel: D₃CC(O)CD₃
Molecular Weight: 64.03 g/mol
Siedepunkt: 55.5
Schmelzpunkt: –93 °C
Dichte: 0.87 g/cm³
Flammpunkt: –20 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00044635
CAS-Nummer: 666-52-4
EINECS: 211-563-9
UN: 1090
ADR: 3 II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.4 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR