Chloroform-[D1] 100.0 atom % D für die Kernresonanzspektroskopie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
320680075
ACRO320680075EA
59.1
EUR
ACRO320680075
Chloroform-[D1] 100.0 atom % D für die Kernresonanzspektroskopie
Chloroform-[D1]
Packaged in 0.75 ml ampoules
Formel:
CDCl₃ Siedepunkt: 60,8 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –64 °C Dichte: 1,5 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00000827 CAS-Nummer: 865-49-6 EINECS: 212-742-4 UN: 1888 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Water | ≤0.01 % (Coulometric) |
D-Enrichment | ≥99.95 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...