Deuteriumoxid 99.9 atom % D NMR

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

Synonyme: schweres Wasser, Wasser-D2

320710075
ACRO320710075EA 38.1 EUR
ACRO320710075
Deuteriumoxid 99.9 atom % D NMR
Deuteriumoxid

Packaged in 0.75 ml ampoules

Formel: D₂O
Molecular Weight: 20 g/mol
Siedepunkt: 101.3
Schmelzpunkt: 3.8
Dichte: 1.105 g/cm³
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00044636
CAS-Nummer: 7789-20-0
EINECS: 232-148-9
Merck Index: 12,02984

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Liquid
D-Enrichment ≥99.85 %
Tritium (T) ≤74 Bq/g


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR