N,N-Dimethylformamid-[D7] 99.5 atom % D NMR
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: N,N-Dimethylmethansäureamid-D7, DMF-D7, Ameisensäuredimethylamid-D7, N,N-Di[2H3]methyl[2H]formamid
320730075
ACRO320730075EA 378 EUR
ACRO320730075
N,N-Dimethylformamid-[D7] 99.5 atom % D NMR
N,N-Dimethylformamid-[D7]
Packaged in 0.75 ml ampoules
Formel: DCOON(CD₃)₂
Molecular Weight: 80.04 g/mol
Siedepunkt: 152
Schmelzpunkt: –60 °C
Dichte: 1.03 g/cm³
Flammpunkt: 58
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003286
CAS-Nummer: 4472-41-7
EINECS: 224-745-8
UN: 2265
ADR: 3 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.1 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.4 %