Methanol-[D4] 99.8 atom % D für die Kernresonanzspektroskopie

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: Holzalkohol-D4, Hydroxymethan-D4, Methylalkohol deuteriert, Methylalkohol-D4, Methyl-D3 Alkohol-D, Carbinol-D4

320750075
ACRO320750075EA 98.2 EUR
ACRO320750075
Methanol-[D4] 99.8 atom % D für die Kernresonanzspektroskopie
Methanol-[D4]

Packaged in 0.75 ml ampoules

Formel: D₃COD
Molecular Weight: 36,01 g/mol
Siedepunkt: 65,3 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –99 °C
Dichte: 0,888 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 12 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00044637
CAS-Nummer: 811-98-3
EINECS: 212-378-6
UN: 1230
ADR: 3,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.75 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR