Dimethylsulfoxid-[D6] 100.0 atom % D für die Kernresonanzspektroskopie

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

320760075
ACRO320760075EA 206 EUR
ACRO320760075
Dimethylsulfoxid-[D6] 100.0 atom % D für die Kernresonanzspektroskopie
Dimethylsulfoxid-[D6]

Packaged in 0.75 ml ampoules

Formel: D₃CS(O)CD₃
Siedepunkt: 189 °C (5 mmHg)
Dichte: 1,19 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002090
CAS-Nummer: 2206-27-1
EINECS: 218-617-0

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.02 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.95 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR