Tetrahydrofuran-[D8] 99.5 atom % D für die Kernresonanzspektroskopie
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: THF-D8
320780075
ACRO320780075EA 313 EUR
ACRO320780075
Tetrahydrofuran-[D8] 99.5 atom % D für die Kernresonanzspektroskopie
Tetrahydrofuran-[D8]
Packaged in 0.75 ml ampoules
Formel: C₄D₈O
Molecular Weight: 80,04 g/mol
Siedepunkt: 65 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –106 °C
Dichte: 0,98 g/cm³
Flammpunkt: –21 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00044238
CAS-Nummer: 1693-74-9
EINECS: 216-898-4
UN: 2056
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.4 %