N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoracetamid 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: BSTFA, N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoressigsäureamid, Trimethylsilyl-2,2,2-trifluor-N-(trimethylsilyl)acetimidat

321200100
ACRO321200100EA 62.4 EUR
ACRO321200100
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoracetamid 98%
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoracetamid
Formel: C₈H₁₈F₃NOSi₂
Molecular Weight: 257.4 g/mol
Siedepunkt: 45…50 °C (14 mmHg)
Schmelzpunkt: –10 °C
Dichte: 0.96 g/cm³
Flammpunkt: 23 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00008269
CAS-Nummer: 25561-30-2
EINECS: 247-103-9
UN: 2920
ADR: 8 II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3830 to 1.3850 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR