Ethylbenzol-[D10] 99+ atom% D NMR

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: Phenylethan-D10

321360010
ACRO321360010EA 51.5 EUR
ACRO321360010
Ethylbenzol-[D10] 99+ atom% D NMR
Ethylbenzol-[D10]

Packaged in ampoules

Formel: D₃CCD₂OC₆D₅
Molecular Weight: 116.09
Siedepunkt: 134.5 °C
Dichte: 0.94 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 15 °C
CAS-Nummer: 25837-05-2
EINECS: 247-292-8
UN: 1175
ADR: 3 II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Liquid
D-Enrichment ≥99.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR