2-[Ethyl(phenyl)amino]ethanol 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: N-Ethyl-N-(2-hydroxyethyl)aniline, Ethylphenylethanolamine, 2-(Ethyl(phenyl)amino)ethanol, N-Ethyl-N-2-ethanolaniline
325221000
ACRO325221000EA 94.2 EUR
ACRO325221000
2-[Ethyl(phenyl)amino]ethanol 96%
2-(N-Ethylanilino)ethanol
Formel: C₁₀H₁₅NO
Molecular Weight: 165,24 g/mol
Siedepunkt: 276 °C
Schmelzpunkt: 33 °C
Flammpunkt: 120 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00020575
CAS-Nummer: 92-50-2
EINECS: 202-160-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid or solid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5600 to 1.5640 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %