Trifluoressigsäure-[D1] 99.5 atom % D für die Kernresonanzspektroskopie

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: Trifluoressig[2H]säure, TFA-D

325330100
ACRO325330100EA 111 EUR
ACRO325330100
Trifluoressigsäure-[D1] 99.5 atom % D für die Kernresonanzspektroskopie
Trifluoressigsäure-[D1]

Packaged in 1 ml ampoules

Formel: F₃CCOOD
Molecular Weight: 115,02 g/mol
Siedepunkt: 75 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –15 °C
Dichte: 1,5 g/cm³
MDL: MFCD00044563
CAS-Nummer: 599-00-8
EINECS: 209-961-2
UN: 2699
ADR: 8,I

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.4 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR