Dimethylsulfoxid-[D6] 99.9 atom % D für die Kernresonanzspektroskopie

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

325370050
ACRO325370050EA 31.2 EUR
ACRO325370050
Dimethylsulfoxid-[D6] 99.9 atom % D für die Kernresonanzspektroskopie
Dimethylsulfoxid-[D6]

Packaged in 0.50 ml ampoules

Formel: D₃CS(O)CD₃
Siedepunkt: 189 °C (5 mmHg)
Dichte: 1,19 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002090
CAS-Nummer: 2206-27-1
EINECS: 218-617-0

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.03 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.85 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR