trans,trans-2,4-Hexadien-1-ol 99% stabilisiert

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

325570100 325570500 325572500
ACRO325570100EA 46.1 EUR
ACRO325570100 ACRO325570500 ACRO325572500
trans,trans-2,4-Hexadien-1-ol 99% stabilisiert
trans,trans-2,4-Hexadien-1-ol
Formel: C₆H₁₀O
Siedepunkt: 80 °C (12 mmHg)
Schmelzpunkt: 30,5…31.5 °C
Dichte: 0,87 g/cm³
Flammpunkt: 72 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002925
CAS-Nummer: 17102-64-6
EINECS: 241-173-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to white to light yellow Low melting solid or liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
Stabilizer 0.1 % alpha-tocopherol


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR