9-Methyladenin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 6-Amino-9-methylpurin
325871000
ACRO325871000EA 122 EUR
ACRO325871000
9-Methyladenin 98%
9-Methyladenin
Formel: C₆H₇N₅
Molecular Weight: 149,16 g/mol
Schmelzpunkt: 300…302 °C
Dichte: 1,508 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00047232
CAS-Nummer: 700-00-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Beige Crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %