Tetrahydropyran 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Oxacyclohexan
325881000 325885000
ACRO325881000EA 56.7 EUR
ACRO325881000 ACRO325885000
Tetrahydropyran 99%
Tetrahydropyran
Formel: C₅H₁₀O
Siedepunkt: 88 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –45 °C
Dichte: 0,88 g/cm³
Flammpunkt: –15 °C
MDL: MFCD00006585
CAS-Nummer: 142-68-7
EINECS: 205-552-8
UN: 3271
ADR: 3,II
Merck Index: 12,09356
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %