n-Octan 97%, pure
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
325950025
325950010
325950250
ACRO325950025EA
325
EUR
ACRO325950025
ACRO325950010
ACRO325950250
n-Octan 97%, pure
n-Octan
Formel:
H₃C(CH₂)₆CH₃ Molecular Weight: 114.23 g/mol Siedepunkt: 125…127 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –57 °C Dichte: 0.708 g/cm³ Flammpunkt: 13 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009556 CAS-Nummer: 111-65-9 EINECS: 203-892-1 UN: 1262 ADR: 3 II Merck Index: 13,06782 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3965 to 1.3985 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |