3-Amino-N,N-dimethyl-4-nitroaniline 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
326220050
ACRO326220050EA
96.2
EUR
ACRO326220050
3-Amino-N,N-dimethyl-4-nitroaniline 97%
3-Amino-N,N-dimethyl-4-nitroaniline
Appearance: Yellow-brown Powder
Formel:
C₈H₁₁N₃O₂ Schmelzpunkt: 134…139 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01320677 CAS-Nummer: 2069-71-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow-brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 134 to 139 °C |
GC | ≥96.0 % |