4-Chlor-6-nitro-o-toluidin 97%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: 4-Chloro-2-methyl-6-nitroaniline

326400050
ACRO326400050EA 78.8 EUR
ACRO326400050
4-Chlor-6-nitro-o-toluidin 97%
4-Chlor-6-nitro-o-toluidin
Formel: C₇H₇ClN₂O₂
Molecular Weight: 186,60 g/mol
Schmelzpunkt: 126…132 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01320687
CAS-Nummer: 62790-50-5
ADR: 6.1,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Orange Crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 126 to 132 °C
GC ≥96.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR