Wasser, ECD tested for pesticide analysis Residual
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Wasserstoffoxid, Hydrogenoxid
326650010
326650025
ACRO326650010EA
32.3
EUR
ACRO326650010
ACRO326650025
Wasser, ECD tested for pesticide analysis Residual
Wasser
Formel:
H₂O Molecular Weight: 18.02 g/mol Siedepunkt: 100 Schmelzpunkt: 0 Dichte: 1 g/cm³ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011332 CAS-Nummer: 7732-18-5 EINECS: 231-791-2 Merck Index: 13,10098 |
Spezifikation Testergebnisse
Additional info | residue (at bottling) : < 0.0005% |
Color scale | ≤10 APHA |
GC/ECD (as lindane) | ≤5 ng/l |
Residue after evaporation | ≤0.0002 % |
Acidity (CH3COOH) | ≤0.002 % |