Wasser, ECD getestet zur Pestizidanalyse für die Rückstandsanalyse

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

326650010 326650025
ACRO326650010EA 32.3 EUR
ACRO326650010 ACRO326650025
Wasser, ECD getestet zur Pestizidanalyse für die Rückstandsanalyse
Wasser
Formel: H₂O
Siedepunkt: 100 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 0 °C
Dichte: 1 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011332
CAS-Nummer: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Additional info residue (at bottling) : < 0.0005%
Color scale ≤10 APHA
GC/ECD (as lindane) ≤5 ng/l
Residue after evaporation ≤0.0002 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.002 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR