(1-Chlorethyl)benzol 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 1-Phenylethylchlorid, 1-Chlor-1-phenylethan, α-Methylbenzylchlorid
327061000
ACRO327061000EA 158 EUR
ACRO327061000
(1-Chlorethyl)benzol 97%
(1-Chlorethyl)benzol
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=775b5dc1fe72c97fa82ed23e0db6fc32c8ee3456&vid=775b5dc1fe72c97fa82ed23e0db6fc32c8ee3456&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5260 to 1.5300 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %