Phenol verflüssigt/Tris gesättigter Lösung stabilisiert für die Molekularbiologie DNAse-, RNAse-, proteasefrei

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: Phenol/TRIS saturated sol

327125000
ACRO327125000EA 192 EUR
ACRO327125000
Phenol verflüssigt/Tris gesättigter Lösung stabilisiert für die Molekularbiologie DNAse-, RNAse-, proteasefrei
Phenol verflüssigt/Tris
Formel: C₆H₅OH
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD01632719
CAS-Nummer: 108-95-2
UN: 2810
ADR: 6.1,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Yellow to orange Solution
Water 25 to 35 % (K.F.)
Stabilizer 0.08 to 0.12 % hydroxyquinoline
pH 7.8 to 8.2 (at 25°C)
Dnase,Rnase,Protease activity None detected
Iron (Fe) ≤1 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤1 ppm

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR