Chloroform : isoamyl alcohol (24:1) (v/v) für die Molekularbiologie DNAse-, RNAse-, proteasefrei

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

327155000
ACRO327155000EA 206 EUR
ACRO327155000
Chloroform : isoamyl alcohol (24:1) (v/v) für die Molekularbiologie DNAse-, RNAse-, proteasefrei
Chloroform : isoamyl alcohol
Formel: CHCl₃,C₅H₁₂O
Schmelzpunkt: –63 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00171265
CAS-Nummer: 67-66-3
UN: 1888
ADR: 6.1,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear solution
GC ≥99.0 % (isoamyl alcohol component)
Dnase,Rnase,Protease activity none detected

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR